Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden in Chrom-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke:  Metro™ 3636NC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15906701
  • 209.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Echte Nickel-Chrom-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Beschichtung mit Schutzlack
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
36 in.
800 lb.
36 in.
Chrom
36 x 36 Zoll (91 x 91 cm)
Kunststoffhülsen und -keile
91 cm
363 kg
91 cm
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt > B x L: 91 x 91 cm (36 x 36 in.)