Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten
Für die Verwendung mit Metro Super Erecta- Super Adjustable Super Erecta- und Super Erecta Pro-Drahtregalsystemen
Marke:  Metro™ 33UPK3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15976691
  • 34.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die feststehenden Pfosten sind mit verstellbaren Schrauben ausgestattet, um unebene Oberflächen auszugleichen. Die Pfosten sind in Chrom, Edelstahl Typ 304 und Metroseal 3 erhältlich. Metroseal 3 umfasst den antimikrobiellen Produktschutz Microban und bietet 12 Jahre Garantie im Falle von Rost und Korrosion. Die beweglichen Pfosten werden ohne verstellbare Schrauben geliefert und sind für die Verwendung mit Stabrollen geeignet.
  • Mit Rillen in Stufen von 1 in. (2.5 cm)
  • Zur einfachen Identifizierung sind die Pfosten in Stufen von 8 in. (20.3 cm) doppelt gerillt
Bestellinformation
Höhe einschließlich Nivellierschraube und Kappe. Regale und Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Mobile Shelving Post
Metro™ Super Erecta™ Drahtregalsystem
85,75 cm
Metroseal Epoxy 3
Edelstahl (304)
33.75 Zoll
Mobil
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten > Mobil; Metroseal 3 mit Microban; Höhe: 88 cm (34.5 in.)