Learn More
Metro™ Mobile Sicherheitseinheiten für Standardanwendungen, Edelstahl
Sichern Sie die wichtigsten Gegenstände in Ihrem Labor. Mobile Metro Standardlast-Sicherheitseinheiten schützen wertvolle Materialien und empfindliche Gegenstände vor Verlust oder Diebstahl. Erhältlich in einer glatten, leicht zu reinigenden Edelstahloberfläche.
4450.00 CHF - 7275.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Mobiler Sicherheitswagen
Farbe Silver
Höhe (angloamerikanisch) 62 Zoll
Höhe (metrisch) 157,5 cm
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt:
Rollen müssen separat bestellt werden. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific™ Sicherheitsbeauftragten, um die richtigen Laufrollen für Ihre Anwendung, Lastanforderung und Betriebsumgebung auszuwählen und zu bestellen.
Produkte 8
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15977231
Unterlagen ansehen
Metro™
SEC53S-SD
27.25 Zoll 40.75 Zoll 154 lbs.
4615.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15987231
Unterlagen ansehen
Metro™
SEC55S-SD
27.25 Zoll 52.75 Zoll 174 lb
5625.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15957231
Unterlagen ansehen
Metro™
SEC33S-SD
21,5 in. 40.75 Zoll 138 lbs.
4450.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15967231
Unterlagen ansehen
Metro™
SEC35S-SD
21,5 in. 52.75 Zoll 157 lbs.
5410.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15997231
Unterlagen ansehen
Metro™
SEC56S-SD
27.25 Zoll 65 Zoll 195 lbs.
5825.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15907241
Unterlagen ansehen
Metro™
SEC63S-SD
33.5 Zoll 40.75 Zoll 167 lb
5770.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15917241
Unterlagen ansehen
Metro™
SEC65S-SD
33.5 Zoll 52.75 Zoll 193 lb
7020.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15927241
Unterlagen ansehen
Metro™
SEC66S-SD
33.5 Zoll 65 Zoll 215 lbs.
7275.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die beweglichen Sicherheitseinheiten schützen Wertgegenstände und empfindliche Materialien vor Verlust oder Diebstahl. Edelstahl Typ 304 bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Die robuste, offene Drahtkonstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt jederzeit sichtbar ist und der Bestand problemlos überprüft werden kann. Große Auswahl an Rollen für unterschiedliche Anforderungen.
  • Patentierter, ergonomischer Türgriff mit 1/4 Drehungen
  • Die Doppeltüren lassen sich bis zu 270° öffnen und können an den Seiten befestigt werden
  • Feste obere und untere Super Erecta Einlegeböden
  • Optionale Zwischenregale können in Schritten von 1 in. über die gesamte Höhe des Pfostens positioniert werden
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage. Super Adjustable/Super Erecta™ Zwischenregale und Laufrollen separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Mobiler Sicherheitswagen
62 Zoll
Edelstahl
Silver
157,5 cm
2
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Mobile Sicherheitseinheiten für Standardanwendungen, Edelstahl