Learn More
Metro™ Mobile Sicherheitseinheiten für Standardanwendungen, Edelstahl
Sichern Sie die wichtigsten Gegenstände in Ihrem Labor. Mobile Metro Standardlast-Sicherheitseinheiten schützen wertvolle Materialien und empfindliche Gegenstände vor Verlust oder Diebstahl. Erhältlich in einer glatten, leicht zu reinigenden Edelstahloberfläche.
Marke:  Metro™ SEC53S-SD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15977231
  • 4615.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires :
Rollen müssen separat bestellt werden. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific™ Sicherheitsbeauftragten, um die richtigen Laufrollen für Ihre Anwendung, Lastanforderung und Betriebsumgebung auszuwählen und zu bestellen.
Beschreibung
Beschreibung
Die beweglichen Sicherheitseinheiten schützen Wertgegenstände und empfindliche Materialien vor Verlust oder Diebstahl. Edelstahl Typ 304 bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Die robuste, offene Drahtkonstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt jederzeit sichtbar ist und der Bestand problemlos überprüft werden kann. Große Auswahl an Rollen für unterschiedliche Anforderungen.
  • Patentierter, ergonomischer Türgriff mit 1/4 Drehungen
  • Die Doppeltüren lassen sich bis zu 270° öffnen und können an den Seiten befestigt werden
  • Feste obere und untere Super Erecta Einlegeböden
  • Optionale Zwischenregale können in Schritten von 1 in. über die gesamte Höhe des Pfostens positioniert werden
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage. Super Adjustable/Super Erecta™ Zwischenregale und Laufrollen separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Mobiler Sicherheitswagen
Silver
62 Zoll
40.75 Zoll
Edelstahl
70 kg
27.25 Zoll
70 kg
103,5 x 69,2 x 157,5 cm (40,75 x 27,25 x 62 in.)
157,5 cm
103,5 cm
2
154 lbs.
69,2 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Mobile Sicherheitseinheiten für Standardanwendungen, Edelstahl > L x B x H: 40.75 x 27.25 x 62 Zoll