Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track-Kits für Stationäre Zwischeneinheiten
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
841.00 CHF - 872.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ MetroMax i™ und Q™ Top-Track™ System
Höhe (angloamerikanisch) 86 in.
Höhe (metrisch) 2185 mm
Enthält 86 in hohe Pfosten, Hardware und Verbindungskomponenten
Produkttyp Kit für stationäre Zwischeneinheit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Einschub Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Einschub Preis Menge & Verfügbarkeit  
15917221
Unterlagen ansehen
Metro™
MXTTA18
18 Zoll
841.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15927221
Unterlagen ansehen
Metro™
MXTTA24
24 Zoll
872.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen.
  • Die feststehende Zwischeneinheit hilft bei der Organisation von Metromax i Top-Track Aufbewahrungssystemen
  • Erforderlich, wenn die gewünschte Schienenlänge über 6405 mm (21 ft.) liegt
  • 2185 mm (86 in.) hohe Pfosten
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Metro™ MetroMax i™ und Q™ Top-Track™ System
2185 mm
Kit für stationäre Zwischeneinheit
86 in.
86 in hohe Pfosten, Hardware und Verbindungskomponenten
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ MetroMax i™ Top-Track-Kits für Stationäre Zwischeneinheiten