Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, stationär
Es ist für alle Mitarbeiter wichtig, Dinge im Labor dort aufzubewahren, wo sie hingehören. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch ist feststehend und verfügt über einen offenen Unterbau, der die Reinigung erleichtert. Dank seiner stabilen Oberfläche und Grundkonstruktion ist er für nahezu jedes Labor geeignet.
1760.00 CHF - 2905.00 CHF
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 34 Zoll
Produkttyp Stationärer Tisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Material Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Material Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15967331
Unterlagen ansehen
Metro™
WT366US
152,4 x 91,4 x 86,4 cm (60 x 36 x 34 in.) Edelstahl Unterer 3-seitiger Rahmen (Edelstahl) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15997321
Unterlagen ansehen
Metro™
WT306US
152,5 x 76,2 x 86,36 cm (60 x 30 x 34 in.) Edelstahl Unterer 3-seitiger Rahmen (Edelstahl) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15927331
Unterlagen ansehen
Metro™
WT307US
177,8 x 76,2 x 86,36 cm (70 x 30 x 34 in.) Edelstahl Unterer 3-seitiger Rahmen (Edelstahl) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15957321
Unterlagen ansehen
Metro™
WT305FS
121,92 x 76,2 x 86,36 cm (48 x 30 x 34 in.) Edelstahl (14 ga.) Unterstes Regalbrett (Edelstahl) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15967321
Unterlagen ansehen
Metro™
WT305US
121,92 x 76,2 x 86,36 cm (48 x 30 x 34 in.) Edelstahl (14 ga.) Unterer 3-seitiger Rahmen (Edelstahl) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15977321
Unterlagen ansehen
Metro™
WT306FS
152,4 x 76,2 x 86,36 cm (60 x 30 x 34 in.) Edelstahl (14 ga.) Unterstes Regalbrett (Edelstahl) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15987321
Unterlagen ansehen
Metro™
WT306HS
152,4 x 76,2 x 86,36 cm (60 x 30 x 34 in.) Edelstahl (14 ga.) H-Rahmen-Gestell (Edelstahl) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15917331
Unterlagen ansehen
Metro™
WT307FS
182,88 x 76,2 x 86,36 cm (72 x 30 x 34 in.) Edelstahl (14 ga.) Unterstes Regalbrett (Edelstahl) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15947331
Unterlagen ansehen
Metro™
WT309FS
243,84 x 76,2 x 86,36 cm (96 x 30 x 34 in.) Edelstahl (14 ga.) Unterstes Regalbrett (Edelstahl) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 34 in. (86.4 cm) hohe, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
  • Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
  • Pfosten mit verstellbaren Füßen kompensieren leichte Bodenunebenheiten
  • Einstellbare Füße an jedem Pfosten
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Auch in anderen Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Sicherheitsbeauftragten unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
34 Zoll
Stationärer Tisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, stationär