Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, stationär
Es ist für alle Mitarbeiter wichtig, Dinge im Labor dort aufzubewahren, wo sie hingehören. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch ist feststehend und verfügt über einen offenen Unterbau, der die Reinigung erleichtert. Dank seiner stabilen Oberfläche und Grundkonstruktion ist er für nahezu jedes Labor geeignet.
Marke:  Metro™ WT305FS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15957321
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 34 in. (86.4 cm) hohe, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
  • Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
  • Pfosten mit verstellbaren Füßen kompensieren leichte Bodenunebenheiten
  • Einstellbare Füße an jedem Pfosten
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Auch in anderen Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Sicherheitsbeauftragten unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
Stationärer Tisch
NSF
Für Sauberkeit und Stabilität
86,36 cm
48 in.
105 lbs.
30 in.
Edelstahl (14 ga.)
Offen mit unterem Einlegeboden
121,92 x 76,2 x 86,36 cm (48 x 30 x 34 in.)
34 Zoll
Unterstes Regalbrett (Edelstahl)
121,92 cm
47,62 kg
76,2 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, stationär > Breite x Höhe: 30 x 34 Zoll; mit Unterboden (SS); Länge: 121.9 cm (48 in.)