Learn More
Methyldiphenylphosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10160762
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyldiphenylphosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10160762
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10160762
Marke: Thermo Scientific Acros 408970050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1486-28-8
Summenformel C13H13P
Molekulargewicht (g/mol) 200.22
MDL-Nummer MFCD00008508
InChI-Schlüssel UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 73879
IUPAC-Name Methyl(diphenyl)phosphan
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyldiphenylphosphine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0760g/mL
Siedepunkt 118.0°C to 120.0°C (2.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2PCH3
Brechungsindex 1.6240 to 1.6260
Menge 5 g
Beilstein 16, II, 371
Relative Dichte 1.076
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 200.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0445973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number408971000,408970050,408970250
ChargennummerA0399242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number408971000,408970050,408970250
ChargennummerA0434333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2021 Catalog Number
ChargennummerA0414631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2021 Catalog Number408971000,408970050,408970250
ChargennummerA0386997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2020 Catalog Number408971000,408970050,408970250
Name des Produkts
Methyldiphenylphosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >