Learn More
Mythylvinylketon, tech. 90 %, stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11441890
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mythylvinylketon, tech. 90 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441890
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11441890
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-94-4
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00008777
InChI-Schlüssel FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
IUPAC-Name But-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl vinyl ketone
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 32°C to 34°C (60 mmHg)
Flammpunkt −6°C (21°F)
Prozentgehaltsbereich 90%, Stabilized with 0.5% Hydroquinone
Brechungsindex 1.412
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1251
Beilstein 506021
Merck Index 14,6134
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS27K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog NumberA11910.AC,A11910.AE,A11910.AP
ChargennummerY30H004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA11910.AC,A11910.AE,A11910.AP
ChargennummerW28J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog NumberA11910.AC,A11910.AE,A11910.AP
ChargennummerU02J041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2023 Catalog NumberA11910.AC,A11910.AE,A11910.AP
ChargennummerQ03J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA11910.AC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Mythylvinylketon, tech. 90 %, stab., Thermo Scientific Chemicals >