Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
91.46 CHF - 441.07 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10141192
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
364650100
10 ml Glasflasche
91.46 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16348196
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
364650101
10 ml Septumflasche
108.54 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16358196
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
364650250
25 mL Glasflasche
162.01 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10262522
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
364650500
50 ml Glasflasche
259.21 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10437022
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
364651000
100 ml Glasflasche
441.07 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'einecsNumber' : 218-617-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide-d6
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals