Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl sulfoxide-d6 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 99.8 atom % D |
Dichte | 1,1900g/mL |
Deuterium (D) | Min. 99,75 % |
Flammpunkt | 88 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Relative Dichte | 1,19 |
Viskosität | 2,4 mPa.s (20 °C) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469688 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 364650250,364651000,364650500,364650100 |
A0465834 | Analysenzertifikat | 17/09/2024 | 364650250,364651000,364650500,364650100 |
A0465540 | Analysenzertifikat | 02/09/2024 | 364650250,364651000,364650500,364650100 |
A0464463 | Analysenzertifikat | 21/08/2024 | 364650250,364651000,364650500,364650100 |
A0464531 | Analysenzertifikat | 30/07/2024 | 364650250,364651000,364650500,364650100 |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl sulfoxide-d6