Learn More
Methylsulfoxid, 99.8+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
47.74 CHF - 1250.22 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Summenformel | C2H6OS |
Molekulargewicht (g/mol) | 78.13 |
MDL-Nummer | MFCD00002089 |
InChI-Schlüssel | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigen |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
IUPAC-Name | Methylsulfinylmethan |
SMILES | CS(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10043530
|
Thermo Scientific Acros
295522500 |
250 mL | Glasflasche |
47.74 CHF
250 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10562841
|
Thermo Scientific Acros
295520010 |
1 l | Glasflasche |
120.13 CHF
1 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10774923
|
Thermo Scientific Acros
295520025 |
2.5 l | Glasflasche |
242.21 CHF
2.50 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10022923
|
Thermo Scientific Acros
295520250 |
25 L | Metallfass |
1250.22 CHF
25 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
Methylsulfinylmethan |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigen | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Spezifikation
Methyl sulfoxide | |
67-68-5 | |
1.1000g/mL | |
87°C | |
1.4770 to 1.4800 | |
0.003% max. | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
01, IV, 1277 | |
01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
Methylsulfinylmethan | |
679 | |
78.13 | |
Extrarein |
18.4°C | |
0.04mg KOH/g max. | |
189.0°C | |
Flüssig bei 20° C | |
99.8+% | |
1.1 | |
(CH3)2SO | |
1.987 mPa.s (25°C) | |
0.1% max. | |
15, 3285 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99.8% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl sulfoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid, 99.8+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals