Learn More
Methylsulfoxid, 99.8+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10022923
Verfügbar ab: 04-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylsulfoxid, 99.8+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10022923 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 L, Metallfass, 25 Liter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10022923
Marke: Thermo Scientific Acros 295520250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Azidität 0.04mg KOH/g max.
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Menge 25 L
Flammpunkt 87°C
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig bei 20° C
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.8+%
Rückstand nach Verdampfung 0.003% max.
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Viskosität 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Wasser 0.1% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2025 Artikelnummer295520010,295520250,295520025,295522500
ChargennummerA0450499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Artikelnummer295520010,295520250,295520025,295522500
ChargennummerA0455409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer295520010,295520250,295520025,295522500
ChargennummerA0453608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer295520010,295520250,295520025,295522500
ChargennummerA0406934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer295520010,295520250,295520025,295522500
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid, 99.8+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >