Learn More
Methyldodecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214.349 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12492.14
133.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|
Beschreibung
Methyl dodecanoate used in production of biodiesel. It has been used in selective synthesis of the secondary amide surfactant, N-methyl lauroylethanolamide. It is also utilized as emollients, perfuming agents skin conditioning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenMethyldodecanoat, das bei der Herstellung von Biodiesel verwendet wird. Es wurde auch zur selektiven Synthese des sekundären Amid-Tensids N-Methyllauroylethanolamid verwendet. Zudem wird es als Emolliens und Duftstoff in Hautpflegemitteln verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, Dipropylenglycol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Chemische Identifikatoren
111-82-0 | |
214.349 | |
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N | |
8139 | |
Methyldodecanoat |
C13H26O2 | |
MFCD00008966 | |
methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40 | |
CHEBI:87494 | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OC |
Spezifikation
Methyl dodecanoate | |
4°C to 5°C | |
261°C to 262°C | |
99% | |
1.4325 | |
25 g | |
methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40 | |
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N | |
Methyldodecanoat | |
8139 | |
214.35 | |
Flüssigkeit |
111-82-0 | |
0.87 | |
125°C (257°F) | |
C13H26O2 | |
MFCD00008966 | |
1767780 | |
Not miscible in water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol. | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OC | |
214.349 | |
CHEBI:87494 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl dodecanoate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Dodecanoic acid, methyl ester
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y19F067 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | A12492.06,A12492.22,A12492.14 |
A0455075 | Analysenzertifikat | 12/04/2024 | A12492.06,A12492.22,A12492.14 |
10237898 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A12492.06,A12492.22,A12492.14 |
Y27F018 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A12492.06,A12492.22,A12492.14 |
Y17D044 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12492.06,A12492.22,A12492.14 |