Learn More
Methyldodecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11424124
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyldodecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424124
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11424124
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12492.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214.349 g/mol
Methyl dodecanoate used in production of biodiesel. It has been used in selective synthesis of the secondary amide surfactant, N-methyl lauroylethanolamide. It is also utilized as emollients, perfuming agents skin conditioning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyldodecanoat, das bei der Herstellung von Biodiesel verwendet wird. Es wurde auch zur selektiven Synthese des sekundären Amid-Tensids N-Methyllauroylethanolamid verwendet. Zudem wird es als Emolliens und Duftstoff in Hautpflegemitteln verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, Dipropylenglycol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-82-0
Summenformel C13H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.349
MDL-Nummer MFCD00008966
InChI-Schlüssel UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC-Name Methyldodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Laurate
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Dichte 0.870
Siedepunkt 261°C to 262°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.4325
Menge 5 g
Beilstein 1767780
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol.
Formelmasse 214.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0462055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2025 ArtikelnummerA12492.06,A12492.22,A12492.14
ChargennummerY19F067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 ArtikelnummerA12492.06,A12492.22,A12492.14
ChargennummerA0455075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 ArtikelnummerA12492.06,A12492.22,A12492.14
Chargennummer10237898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA12492.06,A12492.22,A12492.14
ChargennummerY27F018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA12492.06,A12492.22,A12492.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl dodecanoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dodecanoic acid, methyl ester
Name des Produkts
Methyldodecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >