Learn More
Methyl-beta-L-Arabinopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379675
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl-beta-L-Arabinopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379675
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11379675
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19746.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1825-00-9 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1825-00-9
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.157
MDL-Nummer MFCD00047547
InChI-Schlüssel ZBDGHWFPLXXWRD-AZGQCCRYSA-N
Synonym methyl beta-l-arabinopyranoside, 2s,3r,4s,5s-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, methyl-b-l-arabinopyranoside, methyl, a-l-arabinopyranoside, methyl-beta-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranoside, methyl, methyl .beta.-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranose methyl glycoside, arabinopyranoside, methyl, .beta.-l
PubChem CID 102169
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S)-2-Methoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl beta-L-arabinopyranoside
Schmelzpunkt 167°C to 172°C
Menge 1 g
Beilstein 4658388
Optische Drehung +243° (c=2 in Water)
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10218297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL19746.06,L19746.03
Chargennummer10213328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL19746.06,L19746.03
Chargennummer10218297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL19746.06,L19746.03
Name des Produkts
Methyl-beta-L-Arabinopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >