Learn More
Methyl-beta-cyclodextrin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15478369
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl-beta-cyclodextrin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478369
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15478369
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66847.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Cavity size is the major determinant as to which cyclodextrin is used in complexation. The cavity diameter of β-cyclodextrins or β-glucopyranose unit compounds is well-suited for use with molecules the size of hormones, vitamins and many compounds frequently used in tissue and cell culture applications. For this reason, β-cyclodextrin is most commonly used as a complexing agent. It is used to increase the solubility of non-polar substances such as fatty acids, lipids, vitamins and cholesterol for use in cell culture applications. Methyl-β-cyclodextrin is used to remove cholesterol from cultured cells and is employed to remove lipid rafts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Kavitätsgröße ist die wichtigste Determinante dafür, welches Cyclodextrin bei der Komplexbildung verwendet wird. Der Kavitätsdurchmesser von β-Cyclodextrinen oder β-Glucopyranose-Einheiten eignet sich gut für die Verwendung mit Molekülen in der Größe von Hormonen, Vitaminen und vielen Verbindungen, die häufig in Gewebe- und Zellkulturanwendungen verwendet werden. Aus diesem Grund wird β-Cyclodextrin am häufigsten als Komplexbildner verwendet. Es dient zur Erhöhung der Löslichkeit nichtpolarer Substanzen wie Fettsäuren, Lipide, Vitamine und Cholesterin für die Verwendung in Zellkulturanwendungen. Methyl-β-Cyclodextrin wird zur Entfernung von Cholesterin aus kultivierten Zellen verwendet und wird zur Entfernung von Lipid Rafts eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128446-36-6
Summenformel C54H94O35
Molekulargewicht (g/mol) 1303.311
MDL-Nummer MFCD00074980
InChI-Schlüssel YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonym beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SMILES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-beta-cyclodextrin
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM31L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog NumberJ66847.14,J66847.06
ChargennummerY05K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberJ66847.14,J66847.06
ChargennummerT18K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog NumberJ66847.14,J66847.06
ChargennummerS10K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog NumberJ66847.14,J66847.06
ChargennummerR30K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog NumberJ66847.14,J66847.06
Name des Produkts
Methyl-beta-cyclodextrin, Thermo Scientific Chemicals >