Learn More
Methyl-β-Cyclodextrin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10673035
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl-β-Cyclodextrin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10673035
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10673035
Marke: Thermo Scientific Acros 377110050
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128446-36-6
Summenformel C54H94O35
Molekulargewicht (g/mol) 1303.311
MDL-Nummer MFCD00074980
InChI-Schlüssel YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonym beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SMILES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-β-cyclodextrin
Namenshinweis Average Mn approx. 1310
Schmelzpunkt 165.0°C to 172.0°C
Farbe Weiß
Dichte 187g/mL
Flammpunkt 187°C
Verlust bei Trocknung 5.0% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung +161° to +167° (20°C, 589nm) (C=5, water)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 800g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,pyridine,,dimethylsulfoxide and dimethylformamide
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog Number377110250,377110050,377111000
ChargennummerA0462224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number377110250,377110050,377111000
ChargennummerA0456082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog Number377110250,377110050,377111000
ChargennummerA0449558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number377110250,377110050,377111000
ChargennummerA0395459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number377110250,377110050,377111000
Produktidentifikator
  • Methyl-beta-cyclodextrin
Name des Produkts
Methyl-β-Cyclodextrin, Thermo Scientific Chemicals >