Learn More
Methyl-4-Acetylbenzoat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10500004
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl-4-Acetylbenzoat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10500004 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10500004
Marke: Thermo Scientific Acros 424770050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3609-53-8
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD00216474
InChI-Schlüssel QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9bMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 137990
IUPAC-Name Methyl 4-Acetylbenzoat
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-acetylbenzoate
Schmelzpunkt 93.0°C to 95.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OOCC6H4COCH3
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Amorphes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number424770010,424770050
ChargennummerA0409682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number424770010,424770050
ChargennummerA0432740 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2021 Catalog Number424770010,424770050
ChargennummerA0422495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2020 Catalog Number424770010,424770050
Produktidentifikator
  • Methyl 4-acetylbenzoate
Name des Produkts
Methyl-4-Acetylbenzoat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >