Learn More
Methyl-3-(2-Bromethoxy)benzoat, 97+ %, Thermo Scientific™
63.64 CHF - 753.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 59516-96-0
Summenformel C10H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 259.10
MDL-Nummer MFCD06204041
InChI-Schlüssel CGGLKWTURIUCMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-bromoethoxy benzoate, methyl 3-2-bromoethoxy benzenecarboxylate, benzoic acid,3-2-bromoethoxy-, methyl ester, methyl 3-2-bromoethoxy-benzoate, methyl 3-2-bromoethyloxy benzoate, 1-bromo-2-3'-carbomethoxyphenoxy ethane, 3-2-bromoethoxy benzoic acid methyl ester, 3-2-bromo-ethoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 10491483
IUPAC-Name Methyl-3-(2-Bromethoxy)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(OCCBr)=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15429127
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52405.MD
250 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15409127
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52405.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15419127
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52405.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl 3-(2-bromethoxy)benzoat, wird in der pharmazeutischen Forschung verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methyl-3-(2-Bromethoxy)benzoat, 97+ %, Thermo Scientific™