Learn More
Methyl-3-(2-Bromethoxy)benzoat, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl 3-(2-bromethoxy)benzoat, wird in der pharmazeutischen Forschung verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Methyl 3-(2-bromethoxy)benzoat, wird in der pharmazeutischen Forschung verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 259.1 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methyl-3-(2-Bromethoxy)benzoat, 97+ %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur