Learn More
Methanol, puriss., Honeywell Artikelnummer.: 15642580
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Methanol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15642580
2.5 l
Click to view available options
Menge:
2.5 l
20 kg
25 l
160 kg
Artikelnummer. 15642580
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 242292.5L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Namenshinweis Entspricht der analytischen Spezifikation von Ph Eur
Dichte 0.791 bis 0.793 g/ml bei 20 °C, 0.791 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.36
Flammpunkt 9 °C (48.2 °F)
Zündpunkt 725 °F
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 97.68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
UN-Nummer 1230
Beilstein 1098229
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) ≥99.7 % (GC)
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerO2410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number24229-2.5L
ChargennummerO1490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2024 Catalog Number24229-2.5L
ChargennummerO0500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number24229-2.5L
ChargennummerN3410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number24229-2.5L
ChargennummerN2120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Catalog Number24229-2.5L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, puriss., Honeywell >