Learn More
Methanol, puriss., ≥99.7 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Schmelzpunkt | -98 °C |
Namenshinweis | Entspricht der analytischen Spezifikation von Ph Eur |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.791 bis 0.793 g/ml bei 20 °C, 0.791 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 64.7 °C |
Menge | 4 x 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.36 |
Flammpunkt | 9 °C (48.2 °F) |
Zündpunkt | 725 °F |
Mehr anzeigen |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Methanol, puriss., ≥99.7 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu