Learn More
Methanol, 99.9 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
38.29 CHF - 624.11 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10532971
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
176845000
500 mL
38.29 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10317360
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
176840010
1 L
56.68 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10327360
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
176840025
2.5 L
109.55 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10012973
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
176840100
10 L
310.55 CHF
10 Liter
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10547183
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
176840250
25 L
624.11 CHF
25 Liter
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, 99.9 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals