Learn More
Methanol, 99.9 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10532971
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methanol, 99.9 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10532971
Marke: Thermo Scientific Acros 176845000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98.0°C
Dichte 0.7910g/mL
Siedepunkt 64.7°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3280 to 1.3300
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 0.791
Titrierbare Säure 0.0003 meq/g max.
Strukturformel CH3OH
Titrierbare Base 0.0002 meq/g max.
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% max. (K.F.)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) 99.9%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2537936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2025 Artikelnummer176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Chargennummer2542227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2025 Artikelnummer176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Chargennummer2541208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2025 Artikelnummer
Chargennummer2540251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Artikelnummer176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Chargennummer2524144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2025 Artikelnummer176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, 99.9 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >