Learn More
Methanol mit 0.1 % Ameisensäure, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™ Artikelnummer.: 15621410
Methanol mit 0.1 % Ameisensäure, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15621410
2 l, Glasflasche, 2 Liter
Click to view available options
Menge:
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Liter
Artikelnummer. 15621410
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 142762L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, LabReady™, Lösungsmittelmischung, getestet für UHPLC-MS
  • Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
  • Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
  • Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
  • Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
  • Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol mit 0.1 % Ameisensäure
CAS 64-18-6, 67-56-1
Menge 2 l
Verpackung Glasflasche
Summenformel CH2O2
MDL-Nummer MFCD00004595
UN-Nummer UN1230
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC=O
IUPAC-Name Ameisensäure
Molekulargewicht (g/mol) 46.03
Formelmasse 32.04 mol
Güte LC-MS Ultra CHROMASOLV™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol mit 0,1 % Ameisensäure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, formic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol mit 0.1 % Ameisensäure, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™ >