Learn More
Acetonitril mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10118464
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetonitril mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10118464 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2,5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
4L.
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Artikelnummer. 10118464
Marke: Fisher Chemical LS120212
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
0,1 % Ameisensäure in Acetonitril (v/v), C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, 64-18-6, Formisoton, Formylsäure, Collo-bueglatt, Formira, aminische Säure, Bilorin, acide formique, Myrmicyl, Wasserstoffcarbonsäure, Methansäure, 2,5 l
0,1 % Ameisensäure in Acetonitril (v/v), C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, 64-18-6, Ameisensäure, aminische Säure, Bilorin, Collo-bueglatt, Formira, Formisoton, Formylsäure, Wasserstoffcarbonsäure, Methansäure, Myrmicyl, 1 l
  • Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
  • Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
  • Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
  • Ameisensäure (FA) ist ein häufig vorkommendes, mobiles Phasenadditiv, das Protonen für die LC/MS-Analyse bereitstellt.
  • FA ist auch ein bewährtes Mittel zum Verbessern der Peakformen resultierender Trennungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Spezifikation
Güte OPTIMA/LCMS
Menütext 0,1 %-Ameisensäure in Acetonitril (v/v)
Menge 2,5 l
Form Flüssig
Reagenztyp Lösungsmittelmischungen
Verpackung Glasflasche
LC-MS-Gradienteneignung Test bestanden
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, Formicacid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™ >