Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsboxen für Pipetten, Aluminium
Diese aus Aluminium gefertigten quadratischen Sterilisationsboxen sind im Ober- und Unterteil mit Silikonkissen ausgestattet, um die Gefahr von Transportschäden an den Pipetten zu mindern.
69.30 CHF - 77.85 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Menge | Je |
Typ | Sterilisationsbox |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11397404
|
Nickel Electro™
6700 |
215 mm | N/A | ||||||
11844513
|
Nickel Electro™
6702 |
345 mm | N/A | ||||||
11834513
|
Nickel Electro™
6701 |
295 mm | N/A | ||||||
11864523
|
Nickel Electro™
6703 |
450 mm | N/A | ||||||
11874523
|
Nickel Electro™
6704 |
495 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Beliebte quadratische Pipettendosen mit permanent eingegossenen Silikonkissen in Deckel und Boden
- Vermindert das Risiko einer Beschädigung an Pipettenspitzen während des Transports und der Sterilisation
- Hergestellt aus Aluminium
- Kann bei 120 °C dampfsterilisiert und bei Temperaturen bis zu 180 °C getrocknet werden
- Durch die Silikonkissen in Deckel und Boden wird das Risiko einer Beschädigung von Pipettenspitzen beim Sterilisieren oder Transportieren vermindert
- Kann durch Autoklavieren oder trockene Hitze sterilisiert werden
- Die natürliche Oberflächenbeschichtung der Kanne ermöglicht eine bequeme Markierung und einen sicheren Griff bei der Handhabung
- Gefertigt aus einer festen Konstruktion, die sicherstellt, dass die Pipetten Stößen widerstehen und Glaspipetten nicht brechen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je | |
Sterilisationsbox |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsboxen für Pipetten, Aluminium