Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsboxen für Pipetten, Aluminium
Diese aus Aluminium gefertigten quadratischen Sterilisationsboxen sind im Ober- und Unterteil mit Silikonkissen ausgestattet, um die Gefahr von Transportschäden an den Pipetten zu mindern.
Marke: Nickel Electro™ 6701
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beliebte quadratische Pipettendosen mit permanent eingegossenen Silikonkissen in Deckel und Boden
- Vermindert das Risiko einer Beschädigung an Pipettenspitzen während des Transports und der Sterilisation
- Hergestellt aus Aluminium
- Kann bei 120 °C dampfsterilisiert und bei Temperaturen bis zu 180 °C getrocknet werden
- Durch die Silikonkissen in Deckel und Boden wird das Risiko einer Beschädigung von Pipettenspitzen beim Sterilisieren oder Transportieren vermindert
- Kann durch Autoklavieren oder trockene Hitze sterilisiert werden
- Die natürliche Oberflächenbeschichtung der Kanne ermöglicht eine bequeme Markierung und einen sicheren Griff bei der Handhabung
- Gefertigt aus einer festen Konstruktion, die sicherstellt, dass die Pipetten Stößen widerstehen und Glaspipetten nicht brechen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je | |
295 mm |
Aluminium | |
0.526 kg | |
Sterilisationsbox |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsboxen für Pipetten, Aluminium > Länge:295mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur