Learn More
Boekel Scientific™ Hybridisierungsofen
Temperaturbereich: 5 °C bis 70 °C
Marke: Boekel Scientific™ 136400-2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für Hybridisierungen und Pre-Hybridisierungen in Southern und Northern Blotting Verfahren.Die leichte Schwingbewegung ist optimiert und deutlich besser als bei Schüttelwasserbädern oder Schüttelgeräten im Inkubator. Der kompakte Aufbau spart wertvollen Arbeitsplatz. Jede Einheit wird mit drei Einschüben geliefert, die im Abstand von 63,5mm die Schalen oder hitzeversiegelten Beutel aufnehmen. Für höhere Probengefässe können die Einschübe herausgenommen werden. Das Steuerpanel enthält die Temperaturauswahltasten, eine gut ablesbare LCD Temperaturanzeige einen unabhängig kalibrierten Sicherheitsthermostat und ein Geschwindigkeitsdrehknopf.
PID-Temperatursteuerung für die schnelles Erwärmen und hohe Stabilität
Kompakter Aufbau
Metalldichtung und Acrylglastür
Schüttelfrequenz 8 bis 25 min-1
Temperaturbereich RT +5°C bis 70°C
Temperaturkonstanz ±0,2°C
H/B/T 410/320/370mm
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz
Das Gerät ist CE geprüft
Typ: Hybridisierungsofen
Spezifikation
CE-zertifiziert | |
+5 bis +70 °C | |
LCD | |
8 bis 25 Hübe/min | |
320 mm | |
12,6 kg | |
230 V |
Metalldichtung, Glastür aus Acryl | |
Hybridisierungs-Inkubator | |
Hybridisierungs- und Waschverfahren für Wissenschaftler, die wärmeversiegelte Beutel, Platten oder Schalen/Tabletts bevorzugen | |
2 Jahre | |
410 mm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Boekel Scientific™ Hybridisierungsofen > Temperaturbereich:5 bis 70 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur