Learn More
UVP HYBRILINKER HL2000
Temperaturbereich: Raumtemperatur +10 °C bis 99,9 °C
Marke:  UVP 95-0031-02
Artikelnummer. 12641732
  • 5885.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Genaue und konsistente Temperaturregelung und variable Rotationsgeschwindigkeit. In verschiedenen Größen erhältlich. Einige Einheiten verfügen über andere Funktionen, um Laborplatz zu sparen. Die Steuerung erfolgt über Tastatur, Wippschalter und Drehregler.
HB-500
- Eine Einheit in Tischgröße für Start-up-Labore oder Labore mit geringer Auslastung.
HB-1000
- Eine Einheit in Standardgröße für stark ausgelastete Labore. Um Platz zu sparen, können die Einheiten können gestapelt werden.
HL-2000
- HB-1000 Ofen und CX-2000 Quervernetzer in einer platzsparenden Einheit kombiniert.
HM-4000
- Inkl. zwei unabhängig betriebenen Fächern, um eine Vielzahl von Bewegungen zu ermöglichen.
Die UVP-Hybridisierungsöfen eignen sich zur Southern Blot-, Northern Blot- und in situ-Hybridisierung.
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur +10 °C bis 99,9 °C
Hybridisierungs-Inkubator
HL-2000
220 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP HYBRILINKER HL2000 > Hybrilinker Hybridisierung mit Hydridiser und UV-Crosslinker (254 nm) mit variabler Drehzahlregelung, großes LED-Display mit 220 V, 50 Hz, 1200 W; Umgebungstemperatur bis 100  C; 356 mm x 273 mm x 273 mm + 280 x 95 x 292 mm (B x T x H) UVP