Learn More
[Met5, Lys6, Arg7] alpha-Neo-Endorphin (1-7), Thermo Scientific Chemicals
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66592.MA
267.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
Fest | |
[Met5, Lys6, Arg7] alpha-Neo-Endorphin (1-7) | |
RUO - research use only |
-30°bis -10 °C | |
858.02 | |
10 mg | |
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Lys-Arg |
Nur für Forschungszwecke