Learn More
[Met5, Lys6, Arg7] alpha-Neo-Endorphin (1-7), Thermo Scientific Chemicals
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
288.00 CHF - 537.00 CHF
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 858.02
Produkttyp [Met5, Lys6, Arg7] alpha-Neo-Endorphin (1-7)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15497999
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66592.MA
10 mg
288.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15408009
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66592.MB
25 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Fest
[Met5, Lys6, Arg7] alpha-Neo-Endorphin (1-7)
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Lys-Arg
-30°bis -10 °C
858.02
RUO - research use only
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke