Learn More
Thermo Scientific™ Merlin™ Umwälzkühler
Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen, die eine kontinuierliche Versorgung zwischen 1000 und 4300 W Kühlkapazität für kritische Applikationen bieten.
10351.50 CHF - 19296.00 CHF
Produktcode | Marke | Kühlleistung | Pumpentyp | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kühlleistung | Pumpentyp | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15681515
|
Thermo Scientific™
266226024000 |
Bis zu 4.282 Watt | CP55 (Kreiselpumpe) | 230 V, 50 Hz |
19296.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15493045
|
Thermo Scientific™
266225044000 |
Bis zu 4.282 Watt | PD2 (Verdrängerpumpe) | 230 V, 50 Hz |
15577.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15117616
|
Thermo Scientific™
264225040002 |
Bis zu 1.300 Watt | PD2 (Verdrängerpumpe) | 230 V, 50 Hz |
10351.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15193785
|
Thermo Scientific™
264225990001 |
Bis zu 2.156 Watt | T1 (Turbinenpumpe) | 230 V, 50 Hz |
11155.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10315308
|
Thermo Scientific™
264225044000 |
Bis zu 2.156 Watt | PD2 (Verdrängerpumpe) | 230 V, 50 Hz | N/A | ||||||
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Thermo Scientific™ Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen. Diese Umwälzkühler bieten eine Dauerkühlleistung zwischen 1000 und 4300 W für kritische Applikationen.
Thermo Scientific Merlin Umwälzkühler eignen sich ideal für Applikationen, bei denen die Wärme über einen breiten Temperaturbereich entzogen werden muss. Die Merlin Kühlplattform bietet fünf Kühlleistungen mit einem Temperaturbereich von -15 °C bis +35 °C und zeichnet sich durch leistungsstarke Kühlung bei einem robusten und kompakten Design aus. Dank zahlreicher Optionen wie verschiedene Pumpen, Kommunikationspakete und Anzeigen bei zu niedrigem Flüssigkeitsstand/zu niedrigem Fluss können die Merlin Umlaufkühler für die unterschiedlichsten Applikationsansprüche konfiguriert werden.- Die globale Konformität garantiert Anwendersicherheit
- Anwenderfreundliche intuitive Steuerung
- Halbtransparenter Behälter ermöglicht schnelle Prüfung des Flüssigkeitsstands
- Entnehmbares Metallgitter gestattet schnelle und einfache vorbeugende Wartung
Empfohlen für:
- Biotechnologie
- Pharmazeutik
- Laser
- Labor
- Analytik
- Druck
- Halbleiter
- Industrie
- Medizin
Spezifikation
-15°bis +35 °C |