Learn More
Quecksilber-Standardlösung, für AAS, Lösung, 1 mg/ml Hg in 10 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
52.66 CHF - 159.80 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury standard solution
Konzentration 990 to 1010μg/mL of Hg(2+) in 2 to 5% HNO3
Namenshinweis 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
CAS 7783-34-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10710901
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196121000
100 mL Kunststoffflasche
52.66 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10420861
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196125000
500 mL Kunststoffflasche
159.80 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Mercury standard solution
1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Kunststoffflasche
H2HgN2O7
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
342.62
342.62
1.0200g/mL
101.0°C
Löslichkeit in Wasser: löslich.
990 to 1010μg/mL of Hg(2+) in 2 to 5% HNO3
7783-34-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Schwarz bis grau
MFCD00149736
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
3084029
AAS
-3.0°C
1.02
Pulver, Granulate oder Stückchen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Einatmung schädigen.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Warnhinweis
Produktidentifikator
  • Mercury atomic absorption standard solution, 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.