Learn More
Quecksilber(II)-thiocyanat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
78.10 CHF - 347.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 592-85-8 |
---|---|
Summenformel | C4HgK2N4S4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 511.10 |
MDL-Nummer | MFCD00011039 |
InChI-Schlüssel | HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J |
IUPAC-Name | mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) |
SMILES | [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N |
Benachrichtigungen:
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11394277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
037106.18 |
50 g |
78.10 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11384277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
037106.30 |
250 g |
347.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mercury(II) thiocyanate is used as a precursor to potassium tris(thiocyanato)mercurate(II) and cesium tris(thiocyanato)mercurate(II). It is also used in the determination of chloride ions in water by UV-visible spectroscopy. Further, it acts as a catalyst for the addition of thiocyanic acid to alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
592-85-8 | |
511.10 | |
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J | |
[K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N |
C4HgK2N4S4 | |
MFCD00011039 | |
mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) |
Spezifikation
Mercury(II) thiocyanate | |
592-85-8 | |
Pulver | |
MFCD00011039 | |
Soluble in dilute hydrochloric acid,potassium cyanide and ammonia. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in water. | |
[K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N | |
511.10 | |
Geruchsneutral | |
White to pale yellow powder |
∽165°C (decomposition) | |
Weiß bis gelb | |
C4HgK2N4S4 | |
3561344 | |
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J | |
mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) | |
316.75 | |
Hygroskopisch | |
3.718 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6.1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 209-773-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XL1550000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : Hygroskopisch
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Mercury(II) thiocyanate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercuric thiocyanate