Learn More
Quecksilber(II)-thiocyanat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394277
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Mercury(II) thiocyanate is used as a precursor to potassium tris(thiocyanato)mercurate(II) and cesium tris(thiocyanato)mercurate(II). It is also used in the determination of chloride ions in water by UV-visible spectroscopy. Further, it acts as a catalyst for the addition of thiocyanic acid to alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-85-8
Summenformel C4HgK2N4S4
Molekulargewicht (g/mol) 511.10
MDL-Nummer MFCD00011039
InChI-Schlüssel HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-Name mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide)
SMILES [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) thiocyanate
Schmelzpunkt ∽165°C (decomposition)
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Beilstein 3561344
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute hydrochloric acid,potassium cyanide and ammonia. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 316.75
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to pale yellow powder
Dichte 3.718 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP03L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog Number037106.18,037106.30
ChargennummerX11K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number037106.18,037106.30
ChargennummerQ03K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog Number037106.18,037106.30
ChargennummerN07K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number037106.18,037106.30
ChargennummerM23J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number037106.18,037106.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) thiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercuric thiocyanate
Name des Produkts
Quecksilber(II)-thiocyanat, Thermo Scientific Chemicals >