Learn More
Quecksilber(II)-thiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
86.45 CHF - 370.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 592-85-8 |
---|---|
Summenformel | C4HgK2N4S4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 511.10 |
MDL-Nummer | MFCD00011039 |
InChI-Schlüssel | HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J |
IUPAC-Name | mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) |
SMILES | [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10296440
|
Thermo Scientific Acros
196890500 |
50 g | Glasflasche |
86.45 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15730829
|
Thermo Scientific Acros
196892500 |
250 g | Glasflasche |
370.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
592-85-8 | |
511.10 | |
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J | |
[K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N |
C4HgK2N4S4 | |
MFCD00011039 | |
mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) |
Spezifikation
Mercury(II) thiocyanate | |
592-85-8 | |
Kristallpulver | |
C4HgK2N4S4 | |
MFCD00011039 | |
120°C | |
Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl | |
[K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N | |
511.10 | |
≥99% |
165.0°C | |
Weiß | |
99% min. (Complexometry) | |
Hg(SCN)2 | |
09,293 | |
15, 5958 | |
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J | |
mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) | |
316.75 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Lebensgefahr bei Einatmen.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
Mund ausspülen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-773-
- Mercury(II) thiocyanate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P330-Mund ausspülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.