Learn More
Quecksilber(II)-thiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mercury(II) thiocyanate |
Schmelzpunkt | 165.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Complexometry) |
Strukturformel | Hg(SCN)2 |
Fieser | 09,293 |
Flammpunkt | 120°C |
Merck Index | 15, 5958 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467030 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 196890500,196892500 |
A0459132 | Analysenzertifikat | 17/01/2024 | 196890500,196892500 |
A0458102 | Analysenzertifikat | 27/11/2023 | 196890500,196892500 |
A0449335 | Analysenzertifikat | 01/02/2023 | |
A0400542 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 196890500,196892500 |
Sicherheit und Handhabung
- Mercury(II) thiocyanate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P330-Mund ausspülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.