Learn More
Quecksilber(II)-sulfid, Thermo Scientific Chemicals
auf Anfrage
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-48-5
Summenformel HgS
Molekulargewicht (g/mol) 232.65
MDL-Nummer MFCD00011046
InChI-Schlüssel LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
SMILES [S--].[Hg++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11366858
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013483.22
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Mercury(II) sulfide, black is used chiefly as a pigment in paints, rubber and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-696-3
missing translation for 'rtecsNumber' : OX0720000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Quecksilber(II)-sulfid, Thermo Scientific Chemicals