Learn More
Quecksilber(II)-sulfid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366858
Quecksilber(II)-sulfid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366858
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 11366858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013483.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mercury(II) sulfide, black is used chiefly as a pigment in paints, rubber and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-48-5
Summenformel HgS
Molekulargewicht (g/mol) 232.65
MDL-Nummer MFCD00011046
InChI-Schlüssel LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62402
SMILES [S--].[Hg++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) sulfide
Schmelzpunkt 583.5° (sublimation)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Quecksilbersulfanyliden
Formelmasse 232.65
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Black powder
Dichte 7.70 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD06W051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013483.22
ChargennummerA04Q16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013483.22
ChargennummerK30K06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number013483.22
ChargennummerK17U014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number013483.22
ChargennummerI29X005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number013483.22
Name des Produkts
Quecksilber(II)-sulfid, Thermo Scientific Chemicals >