Learn More
Queck(II)-silberiodid, Thermo Scientific™
55.84 CHF - 501.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-03-4
Summenformel Ag2HgI4
Molekulargewicht (g/mol) 923.94
MDL-Nummer MFCD00046160
InChI-Schlüssel YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11323718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039306.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11333718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039306.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11343718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039306.22
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7784-03-4
923.94
YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
Ag2HgI4
MFCD00046160
Spezifikation
Mercury(II) silver iodide
Gelb
Ag2HgI4
UN2025
923.94
Light sensitive
7784-03-4
Pulver
MFCD00046160
YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
923.95
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H300-H310-H330-H373
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: MERCURY COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-045-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Queck(II)-silberiodid, Thermo Scientific™