Learn More
Queck(II)-silberiodid, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11323718
Queck(II)-silberiodid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323718
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11323718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039306.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-03-4
Summenformel Ag2HgI4
Molekulargewicht (g/mol) 923.94
MDL-Nummer MFCD00046160
InChI-Schlüssel YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) silver iodide
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
UN-Nummer UN2025
Formelmasse 923.95
Empfindlichkeit Light sensitive
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Queck(II)-silberiodid, Thermo Scientific™ >