Learn More
Quecksilber(II)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20601-83-6 | HgSe | 279.56 g/mol
84.47 CHF - 304.60 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 20601-83-6
Summenformel HgSe
Molekulargewicht (g/mol) 279.56
MDL-Nummer MFCD00049743
InChI-Schlüssel YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g
PubChem CID 88609
IUPAC-Name Quecksilberselanyliden
SMILES [Se]=[Hg]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11317567
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012832.03
1 g
84.47 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11327567
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012832.06
5 g
304.60 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mercury(II) selenide is used in semiconductors, infrared detectors, solar cells, transistors and amplifiers. It is also used as filters in some steel plants in order to remove mercury from exhaust gases. Further, it is used as an ohmic contact to wide-gap II-VI semiconductors such as zinc selenide or zinc oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H310-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:QUECKSILBER-VERBINDUNGEN, FESTSTOFF, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 243-910-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Quecksilber(II)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals