Learn More
Quecksilber(II)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317567
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilber(II)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317567
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11317567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012832.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20601-83-6 | HgSe | 279.56 g/mol
Mercury(II) selenide is used in semiconductors, infrared detectors, solar cells, transistors and amplifiers. It is also used as filters in some steel plants in order to remove mercury from exhaust gases. Further, it is used as an ohmic contact to wide-gap II-VI semiconductors such as zinc selenide or zinc oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20601-83-6
Summenformel HgSe
Molekulargewicht (g/mol) 279.56
MDL-Nummer MFCD00049743
InChI-Schlüssel YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g
PubChem CID 88609
IUPAC-Name Quecksilberselanyliden
SMILES [Se]=[Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) selenide
Schmelzpunkt (sublimation)
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2025
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 279.55
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.21 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM21G035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012832.03,012832.06
ChargennummerX01B013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012832.03,012832.06
ChargennummerH04U017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012832.03,012832.06
ChargennummerR06A035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012832.03,012832.06
ChargennummerL01U039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012832.03,012832.06
Name des Produkts
Quecksilber(II)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >