Learn More
Quecksilber(II)-Kaliumiodid, Thermo Scientific Chemicals
auf Anfrage - 264.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-33-7
Summenformel H4HgI4K2
Molekulargewicht (g/mol) 790.44
MDL-Nummer MFCD00049656
InChI-Schlüssel ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nessler's reagent, nessler reagent, mayer's reagent, channing's solution, caswell no. 695, potassium iodomercurate, mercury ii potassium iodide, mercury potassium iodide, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
PubChem CID 24542
ChEBI CHEBI:51568
IUPAC-Name Dikalium;Tetraiodoquecksilber(2-)
SMILES [K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11353718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039307.18
50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11373718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039307.30
250 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H300-H310-H330-H373
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement
P260-P301+P310-P304+P340-P320-P330-P361-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Specific treatment is urgent (see label).
Rinse mouth.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: MERCURY COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Quecksilber(II)-Kaliumiodid, Thermo Scientific Chemicals