Learn More
Quecksilber(II)-Kaliumiodid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353718
Quecksilber(II)-Kaliumiodid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353718
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11353718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039307.18
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-33-7
Summenformel H4HgI4K2
Molekulargewicht (g/mol) 790.44
MDL-Nummer MFCD00049656
InChI-Schlüssel ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nessler's reagent, nessler reagent, mayer's reagent, channing's solution, caswell no. 695, potassium iodomercurate, mercury ii potassium iodide, mercury potassium iodide, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
PubChem CID 24542
ChEBI CHEBI:51568
IUPAC-Name Dikalium;Tetraiodoquecksilber(2-)
SMILES [K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) potassium iodide
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 50 g
Strukturformel K2HgI4
UN-Nummer UN2025
Merck Index 14,7688
Formelmasse 786.4
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 4.3g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ01A035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039307.18,039307.30
ChargennummerB08Z022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039307.18,039307.30
ChargennummerK29S007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039307.18,039307.30
ChargennummerB10N09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number039307.18,039307.30
ChargennummerA03T015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number039307.18,039307.30
Name des Produkts
Quecksilber(II)-Kaliumiodid, Thermo Scientific Chemicals >