Learn More
Quecksilber(II)-iodid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.401 g/mol
105.00 CHF - 383.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-29-0
Summenformel HgI2
Molekulargewicht (g/mol) 454.401
MDL-Nummer MFCD00011044
InChI-Schlüssel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-Name Diiodquecksilber
SMILES I[Hg]I
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11483167
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16130.22
100 g
105.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11493167
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16130.36
500 g
383.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler's reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quecksilber(II)-iodid wird für die Herstellung von Nesslers Reagenz verwendet, das zum Nachweis von Ammoniak verwendet wird. Es handelt sich um ein Halbleitermaterial, das in einigen Röntgen- und Gammastrahlendetektions- und Bildgebungsgeräten verwendet wird, die bei Raumtemperatur betrieben werden. In der Veterinärmedizin wird es in Blistersalben, bei Exostosen, Bursal-Vergrößerung usw. verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Schwer löslich in Alkohol, Äther, Aceton, Chloroform, Ethylacetat, Olivenöl und Rizinusöl.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Quecksilber(II)-iodid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals