Learn More
Quecksilber(II)-iodid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483167
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilber(II)-iodid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483167
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11483167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16130.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.401 g/mol
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler's reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quecksilber(II)-iodid wird für die Herstellung von Nesslers Reagenz verwendet, das zum Nachweis von Ammoniak verwendet wird. Es handelt sich um ein Halbleitermaterial, das in einigen Röntgen- und Gammastrahlendetektions- und Bildgebungsgeräten verwendet wird, die bei Raumtemperatur betrieben werden. In der Veterinärmedizin wird es in Blistersalben, bei Exostosen, Bursal-Vergrößerung usw. verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Schwer löslich in Alkohol, Äther, Aceton, Chloroform, Ethylacetat, Olivenöl und Rizinusöl.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-29-0
Summenformel HgI2
Molekulargewicht (g/mol) 454.401
MDL-Nummer MFCD00011044
InChI-Schlüssel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-Name Diiodquecksilber
SMILES I[Hg]I
Spezifikation
Siedepunkt 350°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Mercury(II) iodide
Schmelzpunkt 259°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN1638
Merck Index 14,5879
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,ethyl acetate,olive oil and castor oil.
Formelmasse 454.4
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 6.28
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU28K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberA16130.36,A16130.22
ChargennummerR07H031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberA16130.36,A16130.22,A16130
Chargennummer10243825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA16130.36,A16130.22
Chargennummer10239100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA16130.36,A16130.22
Chargennummer10200181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16130.36,A16130.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercuric iodide
Name des Produkts
Quecksilber(II)-iodid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >