Learn More
Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14836-60-3 | Hg2(NO3)2·2H2O
58.00 CHF - 577.26 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14836-60-3
Summenformel Hg2(NO3)2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00150812
Synonym Mercurous nitrate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11407737
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16268.18
50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11417737
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16268.30
250 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11497727
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16268.0B
1000 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quecksilber(I)-Nitrat-Dihydrat wird bei der Herstellung anderer Quecksilber(I)-Verbindungen verwendet. Es wirkt als Reduktionsmittel. Es wird für die Herstellung von Quecksilber(II)-Nitrat verwendet, wobei es mit verdünnter Salpetersäure aufbereitet wird, um Quecksilber durch Lichteinwirkung zu erhalten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Schwefel und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14836-60-3
Hg2(NO3)2·2H2O
MFCD00150812
Mercurous nitrate
Spezifikation
Mercury(I) nitrate dihydrate
14836-60-3
Hg2(NO3)2·2H2O
UN1627
Mercurous nitrate
561.22 (525.19 Anhydrous)
Geruchsneutral
4.79
70°C
Hg2(NO3)2·2H2O
MFCD00150812
14,5896
Slightly soluble in water.
98%
Lichtempfindlich
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H310-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann vermutlich die Organe durch längere oder wiederholte Exposition schädigen.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:QUECKSILBERNITRAT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-886-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OW8000000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals